Learn More
4-metilumbeliferil-beta-L-fucopiranósido, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-MethylumbelliferyL-b-L-fucopyranoside |
| CAS | 72601-82-2 |
| Fórmula molecular | C16H18O7 |
| Cantidad | 5 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H18O7/c1-7-5-12(17)23-11-6-9(3-4-10(7)11)22-16-15(20)14(19)13(18)8(2)21-16/h3-6,8,13-16,18-20H,1-2H3/t8-,13+,14+,15-,16+/m0/s1 |
| SMILES | C[C@@H]1O[C@H](Oc2ccc3C(=CC(=O)Oc3c2)C)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H]1O |
| Nombre IUPAC | 4-metil-7-[(2R,3S,4R,5S,6S)-3,4,5-trihidroxi-6-metiloxan-2-il]oxicromen-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 322.31 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 322.1053 |