Learn More
4-Metilumbeliferil-β-D-xilopiranósido, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10122971 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 MG
10122971 250 mg 250 MG
1 options
Código de producto. 10122971 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 337272500
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methylumbelliferyl-β-D-xylopyranoside
CAS 6734-33-4
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 223°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C15H16O7
Número MDL MFCD00037607
Cantidad 250 mg
Condición de rotación específica −30° (20°C c=0.3,pyridine)
Rotación específica -30
Sinónimo 4-methylumbelliferyl b-d-xylopyranoside, 4-methylumbelliferyl beta-d-xyloside, 4-methylumbelliferyl beta-d-xylopyranoside, methylumbelliferyl-beta-d-xyloside, 4-methylumbelliferyl-beta-d-xyloside, 4-methylumbelliferyl a-d-xylopyranoside, 4-methylumbelliferyl-beta-d-xylopyranoside, 2h-1-benzopyran-2-one,4-methyl-7-b-d-xylopyranosyloxy, 2h-1-benzopyran-2-one, 4-methyl-7-beta-d-xylopyranosyloxy, 4-methyl-7-2s,3r,4s,5r-3,4,5-trihydroxyoxan-2-yl oxy chromen-2-one
Información de solubilidad Solubility in water: 1g/L. Other solubilities: 50g/L pyridine
Clave InChI JWIYLOHVJDJZOQ-KAOXEZKKSA-N
SMILES CC1=CC(=O)OC2=C1C=CC(=C2)OC3C(C(C(CO3)O)O)O
Nombre IUPAC 4-metil-7-[(2S,3R,4S,5R)-3,4,5-trihidroxioxan-2-il]oxicromen-2-ona
Peso molecular (g/mol) 308.29
PubChem CID 92229
Formula Weight (peso de la fórmula) 308.29
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo