Learn More
4-metilumbeliferil beta-D-manopiranósido, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Methylumbelliferyl beta-D-Mannopyranoside |
| CAS | 67909-30-2 |
| Fórmula molecular | C16H18O8 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 7-(beta-D-mannopyranosyloxy)-4-methyl-2H-1-benzopyran-2-one, 4-Methylumbelliferyl-beta-D-mannoside |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H18O8/c1-7-4-12(18)23-10-5-8(2-3-9(7)10)22-16-15(21)14(20)13(19)11(6-17)24-16/h2-5,11,13-17,19-21H,6H2,1H3/t11-,13-,14+,15+,16-/m1/s1 |
| SMILES | CC1=CC(=O)Oc2cc(O[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H]3O)ccc12 |
| Nombre IUPAC | 4-metil-7-[(2S,3S,4S,5S,6R)-3,4,5-trihidroxi-6-(hidroximetil)oxan-2-il]oxicromen-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 338.31 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 338.1002 |