Learn More
4-Metilumbeliferil beta-D-glucuronuro, TRC
Código de producto. 30138013
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30138013 10 g 10 g
17999534 500 mg 500 miligramos
17908664 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30138013 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM33455010G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6160-80-1
Fórmula molecular C16 H16 O9
Peso molecular (g/mol) 352.29
Sinónimo β-D-Glucopyranosiduronic acid, 4-methyl-2-oxo-2H-1-benzopyran-7-yl, Glucopyranosiduronic acid, 4-methyl-2-oxo-2H-1-benzopyran-7-yl, β-D- (8CI), 4-Methyl-2-oxo-2H-1-benzopyran-7-yl β-D-glucopyranosiduronic acid, 4-Methylumbelliferone glucuronide, 4-Methylumbelliferone β-D-glucuronide, 4-Methylumbelliferyl glucuronide, 4-Methylumbelliferyl β-D-glucuronide, 4-Methylumbelliferyl-β-D-glucuronic acid, Hymecromon-7-O-4-β-D-glucuronide
Nombre IUPAC ácido (2S,3S,4S,5R,6S)-3,4,5-trihidroxi-6-(4-metil-2-oxocromen-7-il)oxoxoxoxano-2-carboxílico
SMILES CC1=CC(=O)Oc2cc(O[C@@H]3O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)C(=O)O)ccc12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methylumbelliferyl beta-D-Glucuronide
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C16H16O9/c1-6-4-10(17)24-9-5-7(2-3-8(6)9)23-16-13(20)11(18)12(19)14(25-16)15(21)22/h2-5,11-14,16,18-20H,1H3,(H,21,22)/t11-,12-,13+,14-,16+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 352.0794
Porcentaje de pureza >95%