Learn More
4-Metilumbeliferil-beta-D-glucuronida, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11484687
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11484687 50 mg 50 miligramos
11334699 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11484687 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21190.MF
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 6160-80-1 | C16H16O9 | 352.295 g/mol
It is a fluorogenic substrate for measuring of β-glucoronidiase activity, for rapid sensitive identification of Escherichia coli. MUG is a substrate for glucuronidase. It is ideal for plant molecular study as a way to examine gene expression under various promoters. And while it works well for measuring activity in plant lysate and leaf disks, it can also work in whole plant assays.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Es un sustrato fluorogénico usado para la medición de la actividad de la ß-glucoronidiasa, para la identificación sensible y rápida de Escherichia coli. El MUG es un sustrato usado para la glucuronidasa. Es ideal para el estudio molecular de plantas como una manera de examinar la expresión génica bajo varios promotores. Y aunque funciona bien para medir la actividad en lisados de plantas y discos de hojas, también puede funcionar en ensayos de plantas enteras.
Solubilidad
Soluble en agua caliente.
Notas
Sensible a la luz. Almacenar lejos de bases de metales alcalinos y la luz. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Almacenar en congelador a -20 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6160-80-1
Fórmula molecular C16H16O9
Peso molecular (g/mol) 352.295
Número MDL MFCD00036772
Clave InChI ARQXEQLMMNGFDU-JHZZJYKESA-N
Sinónimo 4-methylumbelliferyl-beta-d-glucuronide, 4-methylumbelliferyl glucuronide, 4-methylumbelliferone glucuronide, mug trihydrate, 4-methylumbelliferyl beta-glucuronide, 4-methyl-2-oxo-2h-1-benzopyran-7-yl beta-d-glucopyranosiduronic acid, 2s,3s,4s,5r,6s-3,4,5-trihydroxy-6-4-methyl-2-oxo-2h-chromen-7-yl oxy tetrahydro-2h-pyran-2-carboxylic acid, 2s,3s,4s,5r,6s-3,4,5-trihydroxy-6-4-methyl-2-oxo-chromen-7-yl oxy-tetrahydropyran-2-carboxylic acid, 2s,3s,4s,6s,5r-3,4,5-trihydroxy-6-4-methyl-2-oxochromen-7-yloxy-2h-3,4,5,6-tetrahydropyran-2-carboxylic acid, 2s,3s,4s,5r,6s-3,4,5-trihydroxy-6-4-methyl-2-oxochromen-7-yl oxy oxane-2-carboxylic acid
PubChem CID 91553
ChEBI CHEBI:1904
Nombre IUPAC ácido (2S,3S,4S,5R,6S)-3,4,5-trihidroxi-6-(4-metil-2-oxocromen-7-il)oxoxoxoxano-2-carboxílico
SMILES CC1=CC(=O)OC2=C1C=CC(=C2)OC3C(C(C(C(O3)C(=O)O)O)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methylumbelliferyl-beta-D-glucuronide
Cantidad 50 mg
Sensibilidad Light sensitive
Información de solubilidad Soluble in hot water.
Rotación óptica −106° (c=0.1 in Water)
Formula Weight (peso de la fórmula) 352.3
Porcentaje de pureza 98%