Learn More
beta-D-glucopiranósido 4-metilumbeliferilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15418069
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15418069 1 g 1 g
15450617 250 mg 250 miligramos
15428069 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15418069 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J66630.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 18997-57-4 | C16H18O8 | 338.312 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 18997-57-4
Fórmula molecular C16H18O8
Peso molecular (g/mol) 338.312
Número MDL MFCD00036773
Clave InChI YUDPTGPSBJVHCN-YMILTQATSA-N
Sinónimo 4-methylumbelliferyl, a-d-glucoside, glc1-b-4mu, 7-, a-d-glucopyranosyloxy-4-methyl-2h-1-benzopyran-2-one, 4-methylumbelliferyl glucopyranoside, 4-methyl-7-2s,4s,5s-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl oxan-2-yl oxy chromen-2-one
PubChem CID 2733779
Nombre IUPAC 4-metil-7-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihidroxi-6-(hidroximetil)oxan-2-il]oxicromen-2-ona
SMILES CC1=CC(=O)OC2=C1C=CC(=C2)OC3C(C(C(C(O3)CO)O)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methylumbelliferyl beta-D-glucopyranoside
Punto de fusión 210°C to 212°C
Color Blanco
Cantidad 1 g
Beilstein 94673
Información de solubilidad Soluble in DMF or water
Formula Weight (peso de la fórmula) 338.31
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo