Learn More
4-Metilumbeliferil-beta-D-galactopiranósido, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11454527
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.25 g
1 g
Tamaño de la unidad:
0.25 g
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11454527 0.25 g 0.25 g
11444527 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11454527 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21075.01
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 6160-78-7 | C16H18O8 | 338.31 g/mol
It is a substrate used for fluorometric assay for β-galactosidase. It is used to detect E-coli n the fluorogenic medium.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Es un sustrato utilizado para el ensayo fluorométrico de la β-galactosidasa. Se utiliza para detectar E-coli en el medio fluorogénico.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Sensible a la humedad. Almacenar a -20 °C. Mantener alejado de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6160-78-7
Fórmula molecular C16H18O8
Peso molecular (g/mol) 338.31
Número MDL MFCD00036773,MFCD00063694
Clave InChI YUDPTGPSBJVHCN-DZQJYWQESA-N
Sinónimo 4-methylumbelliferyl-beta-d-galactopyranoside, 4-methylumbelliferyl-galactopyranoside, 4-methylumbelliferyl beta-d-galactoside, 4-methylumbelliferyl b-d-galactoside, muga, 4-methylumbelliferyl beta-galactoside, 7-beta-d-galactopyranosyloxy-4-methyl-2h-1-benzopyran-2-one, 4-methylumbelliferyl b-d-galactopyranoside, 4-methyl-7-2s,3r,4s,5r,6r-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl tetrahydropyran-2-yl oxy-chromen-2-one, 4-methyl-7-2s,3r,4s,5r,6r-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl oxan-2-yl oxy chromen-2-one
PubChem CID 93577
Nombre IUPAC 4-Metil-7-[(2S,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-trihidroxi-6-(hidroximetil)oxan-2-il]oxicromen-2-ona
SMILES CC1=CC(=O)OC2=CC(O[C@@H]3O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)=CC=C12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methylumbelliferyl-beta-D-galactopyranoside
Punto de fusión ∼260°C (decomposition)
Cantidad 0.25 g
Beilstein 94673
Sensibilidad Light sensitive
Información de solubilidad Soluble in water.
Rotación óptica −64° (c=1 in Pyridine, 24h)
Formula Weight (peso de la fórmula) 338.32
Porcentaje de pureza 98%