Learn More
4-metilumbeliferil beta-D-fucósido, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-MethylumbelliferyL-b-D-fucopyranoside |
| CAS | 55487-93-9 |
| Fórmula molecular | C16H18O7 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 7-[(6-Deoxy-β-D-galactopyranosyl)oxy]-4-methyl-2H-1-benzopyran-2-one, 4-Methylumbelliferone β-D-fucopyranoside, 4-Methylumbelliferyl β-D-fucopyranoside |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H18O7/c1-7-5-12(17)23-11-6-9(3-4-10(7)11)22-16-15(20)14(19)13(18)8(2)21-16/h3-6,8,13-16,18-20H,1-2H3/t8-,13+,14+,15-,16+/m1/s1 |
| SMILES | CC(C1=CC=C(O[C@H]2[C@@H]([C@H]([C@H]([C@H](O2)C)O)O)O)C=C1O3)=CC3=O |
| Nombre IUPAC | 4-metil-7-(((2S,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-trihidroxi-6-metiltetrahidro-2H-piran-2-il)oxi)-2H-cromen-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 322.31 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 322.11 |