Learn More
4-Metilumbeliferil Beta-D-Celotetrósido, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Methylumbelliferyl beta-D-Cellotetroside |
| CAS | 84325-19-9 |
| Fórmula molecular | C34 H48 O22 |
| Cantidad | 5 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C34H48O22/c1-11-4-20(40)49-15-5-12(2-3-13(11)15)48-32-27(46)25(44)31(19(10-38)52-32)56-34-28(47)24(43)30(18(9-37)53-34)54-21-6-14(39)29(17(8-36)50-21)55-33-26(45)23(42)22(41)16(7-35)51-33/h2-5,14,16-19,21-39,41-47H,6-10H2,1H3/t14-,16-,17-,18-,19-,21+,22-,23+,24-,25-,26-,27-,28-,29+,30-,31-,32-,33+,34+/m1/s1 |
| SMILES | CC1=CC(=O)Oc2cc(O[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O[C@@H]4O[C@H](CO)[C@@H](O[C@H]5C[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]6O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]6O)[C@@H](CO)O5)[C@H](O)[C@H]4O)[C@H](O)[C@H]3O)ccc12 |
| Nombre IUPAC | 7-[(2S,3R,4R,5S,6R)-5-[(2S,3R,4R,5S,6R)-3,4-dihidroxi-5-[(2S,4R,5S,6R)-4-hidroxi-6-(hidroximetil)-5-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihidroxi-6-(hidroximetil)oxan-2-il]oxioxan-2-il]oxi-6-(hidroximetil)oxan-2-il]oxi-3,4-dihidroxi-6-(hidroximetil)oxan-2-il]oxi-4-metilcromen-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 808.73 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 808.2637 |