Learn More
4-Metilumbeliferil-alfa-L-iduronida, sal sódica, sintética, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific ProductosEspecificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Methylumbelliferyl-alpha-L-iduronide Sodium Salt |
| CAS | 89157-94-8 |
| Forma física | Polvo |
| Cantidad | 5mg |
| Envase | Frasco de plástico |
| Sinónimo | 4-methyl-2-oxo-2h-1-benzopyran-7-yl alpha-l-idopyranosiduronic acid monosodium salt |
| Peso molecular (g/mol) | 375,285 |