Learn More
4-Metilumbelifilo alfa-L-Idurónidro (ácido libre), TRC
Código de producto. 30136510
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136510 25 mg 25 miligramos
30006020 5 mg 5 miligramos
30008893 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136510 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM33764325MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 66966-09-4
Fórmula molecular C16 H16 O9
Peso molecular (g/mol) 352.29
Sinónimo α-L-Idopyranosiduronic acid, 4-methyl-2-oxo-2H-1-benzopyran-7-yl, 4-Methyl-2-oxo-2H-1-benzopyran-7-yl α-L-idopyranosiduronic acid, 4-Methylumbelliferyl α-L-idopyranosiduronic acid, 4-Methylumbelliferyl α-L-iduronide
Nombre IUPAC (2R,3S,4S,5R,6S)-3,4,5-trihidroxi-6-(4-metil-2-oxocrofeno-7-il)oxioxano-2-ácido carboxílico
SMILES CC1=CC(=O)Oc2cc(O[C@@H]3O[C@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)C(=O)O)ccc12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methylumbelliferyl alpha-L-Iduronide
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H16O9/c1-6-4-10(17)24-9-5-7(2-3-8(6)9)23-16-13(20)11(18)12(19)14(25-16)15(21)22/h2-5,11-14,16,18-20H,1H3,(H,21,22)/t11-,12-,13+,14+,16+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 352.0794
Porcentaje de pureza >95%