Learn More
Éster metilígeno alfa-L-idopiranosidurónico de ácido 4-metilumbeliferólico, TRC
Código de producto. 30476862
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
2.5 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
2.50 miligramo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30476862 2.5 mg 2.50 miligramo
30476590 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30476862 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM3347252.5MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 128095-52-3
Fórmula molecular C17H18O9
Peso molecular (g/mol) 366.32
Nombre IUPAC metilo (2R,3S,6S)-3,4,5-trihidroxi-6-(4-metil-2-oxocromeno-7-il)oxioxano-2-carboxilato
SMILES COC(=O)[C@@H]1O[C@@H](Oc2ccc3C(=CC(=O)Oc3c2)C)C(O)C(O)[C@@H]1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methylumbelliferyl alpha-L-Idopyranosiduronic Acid Methyl Ester
Cantidad 2.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H18O9/c1-7-5-11(18)25-10-6-8(3-4-9(7)10)24-17-14(21)12(19)13(20)15(26-17)16(22)23-2/h3-6,12-15,17,19-21H,1-2H3/t12?,13-,14?,15+,17+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 366.0951