Learn More
Éster metilígeno alfa-L-idopiranosidurónico de ácido 4-metilumbeliferólico, TRC
Código de producto. 30476590
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
2.5 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
2.50 miligramo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30476590 1 mg 1 miligramo
30476862 2.5 mg 2.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30476590 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM3347251MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 128095-52-3
Fórmula molecular C17H18O9
Peso molecular (g/mol) 366.32
Nombre IUPAC metilo (2R,3S,6S)-3,4,5-trihidroxi-6-(4-metil-2-oxocromeno-7-il)oxioxano-2-carboxilato
SMILES COC(=O)[C@@H]1O[C@@H](Oc2ccc3C(=CC(=O)Oc3c2)C)C(O)C(O)[C@@H]1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methylumbelliferyl alpha-L-Idopyranosiduronic Acid Methyl Ester
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H18O9/c1-7-5-11(18)25-10-6-8(3-4-9(7)10)24-17-14(21)12(19)13(20)15(26-17)16(22)23-2/h3-6,12-15,17,19-21H,1-2H3/t12?,13-,14?,15+,17+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 366.0951
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.