Learn More
Sal de ciclohexilamonio del ácido 4-Methylumbelbelinfel, alfa-L-idopirianosidurónico, TRC
Código de producto. 30137175
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137175 25 mg 25 miligramos
30135843 5 mg 5 miligramos
17930065 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137175 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM33470025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 66895-33-8
Fórmula molecular C16 H16 O9 . C6 H13 N
Peso molecular (g/mol) 451.47
Sinónimo α-L-Idopyranosiduronic acid, 4-methyl-2-oxo-2H-1-benzopyran-7-yl, compd. with cyclohexanamine (1:1), 4-Methyl-2-oxo-2H-1-benzopyran-7-yl α-L-idopyranosiduronic acid cyclohexylammonium salt, 4-Methylumbelliferyl α-L-idopyranosiduronic acid cyclohexylammonium salt, 4-Methylumbelliferyl α-L-iduronide cyclohexylammonium salt
Nombre IUPAC ciclohexanamina; (2R,3S,4S,5R,6S)-3,4,5-trihidroxi-6-(4-metil-2-oxocrofeno-7-il)oxioxano-2-ácido carboxílico
SMILES CC1=CC(=O)Oc2cc(O[C@@H]3O[C@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)C(=O)O)ccc12.NC4CCCCC4
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methylumbelliferyl a-L-Idopyranosiduronic Acid, Cyclohexyl
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H16O9.C6H13N/c1-6-4-10(17)24-9-5-7(2-3-8(6)9)23-16-13(20)11(18)12(19)14(25-16)15(21)22;7-6-4-2-1-3-5-6/h2-5,11-14,16,18-20H,1H3,(H,21,22);6H,1-5,7H2/t11-,12-,13+,14+,16+;/m0./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 451.1842
Porcentaje de pureza >95%