Learn More
4-Acetato de metilumbelliferilo, 99 %
Código de producto. 11430123
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11430123 100 g 100 g
11410123 5 g 5 g
11420123 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11430123 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12147.22
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5-9-2747
ChEBI CHEBI:17763
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methylumbelliferyl acetate
Punto de fusión 147°C to 152°C
Fórmula molecular C12H10O4
Número MDL MFCD00006865
Cantidad 100 g
Beilstein 189667
Sinónimo 7-acetoxy-4-methylcoumarin, 4-methylumbelliferyl acetate, 4-methyl-2-oxo-2h-chromen-7-yl acetate, mu-ac, 2h-1-benzopyran-2-one, 7-acetyloxy-4-methyl, 7-acetyl-4-methylcoumarin, beta-methylumbelliferyl acetate, 7-acetyloxy-4-methyl-2-benzopyrone, 4-methyl-2-oxochromen-7-yl acetate, 4-methyl-7-acetyloxy coumarin
Clave InChI HXVZGASCDAGAPS-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=CC(=O)OC2=C1C=CC(=C2)OC(=O)C
Nombre IUPAC acetato (4-metil-2-oxocromen-7-il)
Peso molecular (g/mol) 218.21
PubChem CID 366
Formula Weight (peso de la fórmula) 218.21
Porcentaje de pureza 99%