Learn More
4-Acetato de metilumbelliferilo, 99 %
Código de producto. 11410123
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11410123 5 g 5 g
11420123 25 g 25 g
11430123 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11410123 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12147.06
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5-9-2747
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methylumbelliferyl acetate
Punto de fusión 147°C to 152°C
Fórmula molecular C10H22ClNO2
Número MDL MFCD00038906
Cantidad 5 g
Beilstein 189667
Sinónimo h-leu-otbu.hcl, l-leucine tert-butyl ester hydrochloride, h-leu-otbu hcl, l-leucine t-butyl ether hcl salt, l-leucine t-butyl ester hydrochloride, l-leucine tert-butyl ester hcl, tert-butyl l-leucinate hydrochloride, s-tert-butyl 2-amino-4-methylpentanoate hydrochloride, tert-butyl 2s-2-amino-4-methylpentanoate hydrochloride, h-leu-obut hcl
Clave InChI RFUWRXIYTQGFGA-QRPNPIFTSA-N
SMILES Cl.CC(C)C[C@H](N)C(=O)OC(C)(C)C
Nombre IUPAC tert-butyl (2S)-2-amino-4-methylpentanoate;hydrochloride
Peso molecular (g/mol) 223.74
PubChem CID 12451443
Formula Weight (peso de la fórmula) 218.21
Porcentaje de pureza 99%