Learn More
4-Metilumbelifero A-L-Ácido Idopirianosidurónico, Sodio, TRC
Código de producto. 30007120
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30007120 25 mg 25 miligramos
30007004 5 mg 5 miligramos
30004680 2.5 mg 2.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30007120 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM33470125MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 89157-94-8
Fórmula molecular C16 H15 O9 . Na
Peso molecular (g/mol) 374.27
Sinónimo 4-Methylumbelliferyl alpha-L-Iduronic Acid, Sodium
Nombre IUPAC sodio; (2R,3S,4S,5R,6S)-3,4,5-trihidroxi-6-(4-metil-2-oxocromeno-7-il)oxioxano-2-carboxilato
SMILES [Na+].CC1=CC(=O)Oc2cc(O[C@@H]3O[C@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)C(=O)[O-])ccc12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methylumbelliferyl a-L-Idopyranosiduronic Acid, Sodium
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H16O9.Na/c1-6-4-10(17)24-9-5-7(2-3-8(6)9)23-16-13(20)11(18)12(19)14(25-16)15(21)22;/h2-5,11-14,16,18-20H,1H3,(H,21,22);/q;+1/p-1/t11-,12-,13+,14+,16+;/m0./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 374.0614
Porcentaje de pureza >95%