Learn More
4-Metilumbeliferil 6-Sulfo-2-acetamido-2-desoxi-Beta-D-glucopiranósido Sal de Potasio, TRC
Código de producto. 30012585
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30012585 25 mg 25 miligramos
30005727 250 mg 250 miligramos
30007998 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30012585 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM33500025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 210357-38-3
Fórmula molecular C18 H20 N O11 S . K
Peso molecular (g/mol) 497.51
Sinónimo 2H-1-Benzopyran-2-one, 7-[[2-(acetylamino)-2-deoxy-6-O-sulfo-β-D-glucopyranosyl]oxy]-4-methyl-, monopotassium salt (9CI), 4-Methylumbelliferyl 6-sulfo-2-acetamido-2-deoxy-β-D-glucopyranoside potassium salt, 7-[[2-(Acetylamino)-2-deoxy-6-O-sulfo-β-D-glucopyranosyl]oxy]-4-methyl-2H-1-benzopyran-2-one potassium salt, 4-Methylumbelliferyl β-D-N-acetylglucosamine 6-sulfate potassium salt, 4-Methylumbelliferyl 2-acetamido-2-deoxy-β-D-glucopyranoside-6-sulfate potassium salt
Nombre IUPAC potasio; [(2R,3S,4R,5R,6S)-5-acetamido-3,4-dihidroxi-6-(4-metil-2-oxocromo-7-il)oxioxan-2-il]sulfato de metilo
SMILES [K+].CC(=O)N[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](COS(=O)(=O)[O-])O[C@H]1Oc2ccc3C(=CC(=O)Oc3c2)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methylumbelliferyl 6-Sulfo-2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranoside Potassium Salt
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H21NO11S.K/c1-8-5-14(21)29-12-6-10(3-4-11(8)12)28-18-15(19-9(2)20)17(23)16(22)13(30-18)7-27-31(24,25)26;/h3-6,13,15-18,22-23H,7H2,1-2H3,(H,19,20)(H,24,25,26);/q;+1/p-1/t13-,15-,16-,17-,18-;/m1./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 497.0394
Porcentaje de pureza >95%