Learn More
4-Metilumbeliferil 6-Sulfo-2-acetamido-2-desoxi-alfa-D-glucopirianosido Sal de sodio (>90%), TRC
Código de producto. 30134625
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134625 25 mg 25 miligramos
30009347 5 mg 5 miligramos
30008679 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30134625 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM33495525MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 153484-08-3
Fórmula molecular C18 H20 N O11 S . Na
Peso molecular (g/mol) 481.41
Sinónimo 2H-1-Benzopyran-2-one, 7-[[2-(acetylamino)-2-deoxy-6-O-sulfo-α-D-glucopyranosyl]oxy]-4-methyl-, monosodium salt (9CI), 4-Methylumbelliferyl 6-sulfo-2-acetamido-2-deoxy-α-D-glucopyranoside sodium salt, 7-[[2-(Acetylamino)-2-deoxy-6-O-sulfo-α-D-glucopyranosyl]oxy]-4-methyl-2H-1-benzopyran-2-one sodium salt, 4-Methylumbelliferyl α-D-N-acetylglucosamine 6-sulfate sodium salt, 4-Methylumbelliferyl 2-acetamido-2-deoxy-α-D-glucopyranoside-6-sulfate sodium salt
Nombre IUPAC sodio; [(2R,3S,4R,5R,6R)-5-acetamido-3,4-dihidroxi-6-(4-metil-2-oxocromeno-7-il)oxioxan-2-il]sulfato de metil
SMILES [Na+].CC(=O)N[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](COS(=O)(=O)[O-])O[C@@H]1Oc2ccc3C(=CC(=O)Oc3c2)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methylumbelliferyl 2-Acetamido-2-deoxy-alpha-D-glucopyranoside-6-sulfate sodium salt
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H21NO11S.Na/c1-8-5-14(21)29-12-6-10(3-4-11(8)12)28-18-15(19-9(2)20)17(23)16(22)13(30-18)7-27-31(24,25)26;/h3-6,13,15-18,22-23H,7H2,1-2H3,(H,19,20)(H,24,25,26);/q;+1/p-1/t13-,15-,16-,17-,18+;/m1./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 481.0655