Learn More
4-Metilumbeliferil 3,4,6-tri-O-Acetil-2-azido-2-desoxi-Alfa-D-galactopiranósido, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Methylumbelliferyl 3,4,6-tri-O-Acetyl-2-azido-2-deoxy-alpha-D-galactopyranoside |
| CAS | 124167-43-7 |
| Fórmula molecular | C22H23N3O10 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 4-Methyl-7-[(3,4,6-tri-O-acetyl-2-azido-2-deoxy-alpha-D-galactopyranosyl)oxy]-2H-1-benzopyran-2-one |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H23N3O10/c1-10-7-18(29)34-16-8-14(5-6-15(10)16)33-22-19(24-25-23)21(32-13(4)28)20(31-12(3)27)17(35-22)9-30-11(2)26/h5-8,17,19-22H,9H2,1-4H3/t17-,19-,20+,21-,22+/m1/s1 |
| SMILES | CC(=O)OC[C@H]1O[C@H](Oc2ccc3C(=CC(=O)Oc3c2)C)[C@H](N=[N+]=[N-])[C@@H](OC(=O)C)[C@H]1OC(=O)C |
| Nombre IUPAC | [(2R,3R,4R,5R,6R)-3,4-diacetiloxi-5-azido-6-(4-metil-2-oxocromeno-7-il)oxioxan-2-il]acetato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 489.43 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 489.1383 |