Learn More
4-Metilumbeleliferil 2-Sulfamino-2-desoxi-Alfa-D-glucopiranósido Sal Sódica, TRC
Código de producto. 30007990
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30007990 5 mg 5 miligramos
30003621 10 mg 10 miligramos
30007539 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30007990 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM3348515MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 460085-45-4
Fórmula molecular C16 H18 N O10 S . Na
Peso molecular (g/mol) 439.37
Sinónimo 7-[[2-Deoxy-2-(sulfoamino)-α-D-glucopyranosyl]oxy]-4-methyl-2H-1-benzopyran-2-one Sodium Salt;
Nombre IUPAC sodio; N-[(2R,3R,4R,5S,6R)-4,5-dihidroxi-6-(hidroximetil)-2-(4-metil-2-oxocromen-7-il)oxioxan-3-il]sulfamato
SMILES [Na+].CC1=CC(=O)Oc2cc(O[C@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3NS(=O)(=O)[O-])ccc12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methylumbelliferyl 2-Sulfamino-2-deoxy-alpha-D-glucopyranoside Sodium Salt
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H19NO10S.Na/c1-7-4-12(19)26-10-5-8(2-3-9(7)10)25-16-13(17-28(22,23)24)15(21)14(20)11(6-18)27-16;/h2-5,11,13-18,20-21H,6H2,1H3,(H,22,23,24);/q;+1/p-1/t11-,13-,14-,15-,16+;/m1./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 439.0549
Porcentaje de pureza >95%