Learn More
4-Metilumbeliferil 2-Acetamido-2-desoxi-beta-D-glucopiranósido, TRC
Código de producto. 30009202
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30009202 1 g 1 g
30003397 5 g 5 g
30005139 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30009202 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM3340001G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 37067-30-4
Fórmula molecular C18 H21 N O8
Peso molecular (g/mol) 379.36
Sinónimo 2H-1-Benzopyran-2-one, 7-[[2-(acetylamino)-2-deoxy-β-D-glucopyranosyl]oxy]-4-methyl-, Coumarin, 7-[(2-acetamido-2-deoxy-β-D-glucopyranosyl)oxy]-4-methyl- (7CI,8CI), 7-[[2-(Acetylamino)-2-deoxy-β-D-glucopyranosyl]oxy]-4-methyl-2H-1-benzopyran-2-one, 4-Methylumbelliferyl 2-acetamido-2-deoxy-β-D-glucopyranoside, 4-Methylumbelliferyl-N-acetyl-β-glucosaminide, 4-Methylumbelliferyl-N-acetylglucosaminide, 4-Methylumbelliferyl-β-D-N-acetylglucosaminide, 4-Methylumbelliferyl-β-N-acetylglucosaminide, Methylumbelliferyl 2-acetamido-2-deoxy-β-D-glucopyranoside
Nombre IUPAC N-[(2S,3R,4R,5S,6R)-4,5-dihidroxi-6-(hidroximetil)-2-(4-metil-2-oxocromeno-7-il)oxioxan-3-il]acetamida
SMILES CC(=O)N[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@H]1Oc2ccc3C(=CC(=O)Oc3c2)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methylumbelliferyl 2-Acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranoside
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C18H21NO8/c1-8-5-14(22)26-12-6-10(3-4-11(8)12)25-18-15(19-9(2)21)17(24)16(23)13(7-20)27-18/h3-6,13,15-18,20,23-24H,7H2,1-2H3,(H,19,21)/t13-,15-,16-,17-,18-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 379.1267