Learn More
4-Metilumbeliferil 2-Acetamido-2-desoxi-Beta-D-galactopiranósido, TRC
Código de producto. 30483894
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30483894 500 mg 500 miligramos
30471631 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30483894 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM333530500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 36476-29-6
Fórmula molecular C18H21NO8
Peso molecular (g/mol) 379.36
Sinónimo 4-Methylumbelliferyl beta-D-Acetylgalactosaminide, 4-Methylumbelliferyl N-Acetyl-beta-D-galactosaminide, GalNAc1-b-4MU
Nombre IUPAC N-[(2S,3R,4R,5R,6R)-4,5-dihidroxi-6-(hidroximetil)-2-(4-metil-2-oxocromo-7-il)oxioxan-3-il]acetamida
SMILES CC(=O)N[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H](CO)O[C@H]1Oc2ccc3C(=CC(=O)Oc3c2)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methylumbelliferyl 2-Acetamido-2-deoxy-beta-D-galactopyranoside
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H21NO8/c1-8-5-14(22)26-12-6-10(3-4-11(8)12)25-18-15(19-9(2)21)17(24)16(23)13(7-20)27-18/h3-6,13,15-18,20,23-24H,7H2,1-2H3,(H,19,21)/t13-,15-,16+,17-,18-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 379.1267