Learn More
4-metilumbeliferil 2-acetamido-2-desoxi-beta-D-galactopiranósido 6-sulfato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Methylumbelliferyl 2-Acetamido-2-deoxy-beta-D-galactopyranoside 6-Sulfate |
| CAS | 99389-63-6 |
| Fórmula molecular | C18H21NO11S |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 7-[[2-(Acetylamino)-2-deoxy-6-O-sulfo-beta-D-galactopyranosyl]oxy]-4-methyl-2H-1-benzopyran-2-one |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H21NO11S/c1-8-5-14(21)29-12-6-10(3-4-11(8)12)28-18-15(19-9(2)20)17(23)16(22)13(30-18)7-27-31(24,25)26/h3-6,13,15-18,22-23H,7H2,1-2H3,(H,19,20)(H,24,25,26)/t13-,15-,16+,17-,18-/m1/s1 |
| SMILES | CC(=O)N[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H](COS(=O)(=O)O)O[C@H]1Oc2ccc3C(=CC(=O)Oc3c2)C |
| Nombre IUPAC | [(2R,3R,4R,5R,6S)-5-acetamido-3,4-dihidroxi-6-(4-metil-2-oxocromen-7-il)oxioxan-2-il]metil hidrógeno sulfato |
| Peso molecular (g/mol) | 459.42 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 459.0835 |