Learn More
4-Metilumbeliliferil 2-Acetamido-2-Deoxi-Beta-D-galactopiranósido 6-Sulfato de Sal Potástica, TRC
Código de producto. 30477957
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30477957 25 mg 25 miligramos
30468114 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30477957 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM33354025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 383160-14-3
Fórmula molecular C18H20KNO11S
Peso molecular (g/mol) 497.51
Sinónimo 7-[[2-(Acetylamino)-2-deoxy-6-O-sulfo-beta-D-galactopyranosyl]oxy]-4-methyl-2H-1-benzopyran-2-one Monopotassium Salt
Nombre IUPAC potasio; [(2R,3R,4R,5R,6S)-5-acetamido-3,4-dihidroxi-6-(4-metil-2-oxocromeno-7-il)oxioxan-2-il]sulfato de metil
SMILES [K+].CC(=O)N[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H](COS(=O)(=O)[O-])O[C@H]1Oc2ccc3C(=CC(=O)Oc3c2)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methylumbelliferyl 2-Acetamido-2-deoxy-beta-D-galactopyranoside 6-Sulfate Potassium Salt
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H21NO11S.K/c1-8-5-14(21)29-12-6-10(3-4-11(8)12)28-18-15(19-9(2)20)17(23)16(22)13(30-18)7-27-31(24,25)26;/h3-6,13,15-18,22-23H,7H2,1-2H3,(H,19,20)(H,24,25,26);/q;+1/p-1/t13-,15-,16+,17-,18-;/m1./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 497.0394