Learn More
4-Metilumbeliferil 2-Acetamido-2-desoxi-Alfa-D-glucopiranósido, TRC
Código de producto. 30005503
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30005503 100 mg 100 miligramos
30005553 50 mg 50 miligramos
30007050 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30005503 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM333800100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 80265-04-9
Fórmula molecular C18 H21 N O8
Peso molecular (g/mol) 379.36
Sinónimo 2H-1-Benzopyran-2-one, 7-[[2-(acetylamino)-2-deoxy-α-D-glucopyranosyl]oxy]-4-methyl-, 7-[[2-(Acetylamino)-2-deoxy-α-D-glucopyranosyl]oxy]-4-methyl-2H-1-benzopyran-2-one, 4-Methylumbelliferyl N-acetyl-α-D-glucosaminide, 4-Methylumbelliferyl N-acetyl-α-glucosaminide, 4-Methylumbelliferyl α-D-N-acetylglucosaminide, 4-Methylumbelliferyl α-D-acetylglucosaminide, 4-Methylumbelliferyl 2-acetamido-2-deoxy-α-D-glucopyranoside
Nombre IUPAC N-[(2R,3R,4R,5S,6R)-4,5-dihidroxi-6-(hidroximetil)-2-(4-metil-2-oxocromo-7-il)oxioxan-3-il]acetamida
SMILES CC(=O)N[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@@H]1Oc2ccc3C(=CC(=O)Oc3c2)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methylumbelliferyl 2-Acetamido-2-deoxy-a-D-glucopyranoside
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H21NO8/c1-8-5-14(22)26-12-6-10(3-4-11(8)12)25-18-15(19-9(2)21)17(24)16(23)13(7-20)27-18/h3-6,13,15-18,20,23-24H,7H2,1-2H3,(H,19,21)/t13-,15-,16-,17-,18+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 379.1267
Porcentaje de pureza >95%