Learn More
4-Metilumbeliferil 2-Acetamido-2-desoxi-Alfa-D-galactopiranósido, TRC
Código de producto. 30470129
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30470129 100 mg 100 miligramos
30465872 10 mg 10 miligramos
30465429 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30470129 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM333500100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 124223-99-0
Fórmula molecular C18 H21 N O8
Peso molecular (g/mol) 379.36
Sinónimo 2H-1-Benzopyran-2-one, 7-[[2-(acetylamino)-2-deoxy-α-D-galactopyranosyl]oxy]-4-methyl-: 7-[[2-(Acetylamino)-2-deoxy-α-D-galactopyranosyl]oxy]-4-methyl-2H-1-benzopyran-2-one, 4-Methylumbelliferyl 2-acetamido-2-deoxy-α-D-galactopyranoside, 4-Methylumbelliferyl N-acetyl-α-D-galactosaminide, 4-Methylumbelliferyl N-acetyl-α-galactosaminide, 4-Methylumbelliferyl α-D-N-acetylgalactosaminide, 4-Methylumbelliferyl α-D-acetylgalactosaminide
Nombre IUPAC N-[(2R,3R,4R,5R,6R)-4,5-dihidroxi-6-(hidroximetil)-2-(4-metil-2-oxocromen-7-il)oxioxan-3-il]acetamida
SMILES CC(=O)N[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H](CO)O[C@@H]1Oc2ccc3C(=CC(=O)Oc3c2)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methylumbelliferyl 2-Acetamido-2-deoxy-alpha-D-galactopyranoside
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H21NO8/c1-8-5-14(22)26-12-6-10(3-4-11(8)12)25-18-15(19-9(2)21)17(24)16(23)13(7-20)27-18/h3-6,13,15-18,20,23-24H,7H2,1-2H3,(H,19,21)/t13-,15-,16+,17-,18+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 379.1267
Porcentaje de pureza >95%