Learn More
4-Metilumbeliferil 2-Acetamido-2-desoxi-4-O-(Alfa-L-fucopiranosil)-Beta-D-glucopiranósido, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Methylumbelliferyl 2-Acetamido-2-deoxy-4-O-(alpha-L-fucopyranosyl)-beta-D-glucopyranoside |
| CAS | 383160-13-2 |
| Fórmula molecular | C24H31NO12 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | Fuc1-alpha-4GlcNAc1-b-4MU, 7-[[2-(Acetylamino)-2-deoxy-4-O-(6-deoxy-alpha-L-galactopyranosyl)-beta-D-glucopyranosyl]oxy]-4-methyl-2H-1-benzopyran-2-one |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C24H31NO12/c1-9-6-16(28)35-14-7-12(4-5-13(9)14)34-23-17(25-11(3)27)19(30)22(15(8-26)36-23)37-24-21(32)20(31)18(29)10(2)33-24/h4-7,10,15,17-24,26,29-32H,8H2,1-3H3,(H,25,27)/t10-,15+,17+,18+,19+,20+,21-,22+,23+,24-/m0/s1 |
| SMILES | C[C@@H]1O[C@@H](O[C@@H]2[C@@H](CO)O[C@@H](Oc3ccc4C(=CC(=O)Oc4c3)C)[C@H](NC(=O)C)[C@H]2O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H]1O |
| Nombre IUPAC | N-[(2S,3R,4R,5S,6R)-4-hidroxi-6-(hidroximetil)-2-(4-metil-2-oxocromeno-7-il)oxi-5-[2S,3S,4R,5S,6S)-3,4,5-trihidroxi-6-metiloxan-2-il]oxioxan-3-il]acetamida |
| Peso molecular (g/mol) | 525.5 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 525.1846 |