Learn More
4-metilumbeliferil 2-acetamido-2-desoxi-3-O-(beta-D-galactopiranosil)-alfa-D-galactopiranósido, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Methylumbelliferyl 2-Acetamido-2-deoxy-3-O-(beta-D-galactopyranosyl)-alpha-D-galactopyranoside |
| CAS | 210357-36-1 |
| Fórmula molecular | C24H31O13N |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | Gal1-b-3GalNAc1-alpha-4MU, 4-Methylumbelliferyl alpha-T-Antigen, 7-[[2-(Acetylamino)-2-deoxy-3-O-beta-D-galactopyranosyl-alpha-D-galactopyranosyl]oxy]-4-methyl-2H-1-benzopyran-2-one |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C24H31NO13/c1-9-5-16(29)35-13-6-11(3-4-12(9)13)34-23-17(25-10(2)28)22(19(31)15(8-27)36-23)38-24-21(33)20(32)18(30)14(7-26)37-24/h3-6,14-15,17-24,26-27,30-33H,7-8H2,1-2H3,(H,25,28)/t14-,15-,17-,18+,19+,20+,21-,22-,23+,24+/m1/s1 |
| SMILES | CC(=O)N[C@H]1[C@@H](Oc2ccc3C(=CC(=O)Oc3c2)C)O[C@H](CO)[C@H](O)[C@@H]1O[C@@H]4O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]4O |
| Nombre IUPAC | N-[(2R,3R,4R,5R,6R)-5-hidroxi-6-(hidroximetil)-2-(4-metil-2-oxocromen-7-il)oxi-4-[(2R,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-trihidroxi-6-(hidroximetil)oxan-2-il]oxioxan-3-il]acetamida |
| Peso molecular (g/mol) | 541.5 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 541.1795 |