Learn More
4-metilumbeliferil 2-acetamido-2-desoxi-3,4,6-tri-O-acetil-beta-D-galactopiranósido, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Methylumbelliferyl 2-Acetamido-2-deoxy-3,4,6-tri-O-acetyl- |
| CAS | 124167-46-0 |
| Fórmula molecular | C24 H27 N O11 |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C24H27NO11/c1-11-8-20(30)35-18-9-16(6-7-17(11)18)34-24-21(25-12(2)26)23(33-15(5)29)22(32-14(4)28)19(36-24)10-31-13(3)27/h6-9,19,21-24H,10H2,1-5H3,(H,25,26)/t19-,21-,22+,23-,24-/m1/s1 |
| SMILES | CC(=O)N[C@H]1[C@H](Oc2ccc3C(=CC(=O)Oc3c2)C)O[C@H](COC(=O)C)[C@H](OC(=O)C)[C@@H]1OC(=O)C |
| Nombre IUPAC | Acetato de [(2R,3R,4R,5R,6S)-5-acetamido-3,4-diacetiloxi-6-(4-metil-2-oxocromen-7-il)oxioxan-2-il]metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 505.47 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 505.1584 |