Learn More
4-Metilbelbelifilo 2,3,4-Tri-O-acetil-Alfa-L-idopiranosidurónico, Éster Metílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Methylumbelliferyl 2,3,4-Tri-O-acetyl-a-L-idopyranosiduron |
| CAS | 128095-50-1 |
| Fórmula molecular | C23 H24 O12 |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Sinónimo | 4-Methylumbelliferyl 2,3,4-Tri-O-Acetyl-α-L-Idopyranosiduronic Acid, Methyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C23H24O12/c1-10-8-17(27)34-16-9-14(6-7-15(10)16)33-23-21(32-13(4)26)19(31-12(3)25)18(30-11(2)24)20(35-23)22(28)29-5/h6-9,18-21,23H,1-5H3/t18-,19-,20+,21+,23+/m0/s1 |
| SMILES | COC(=O)[C@@H]1O[C@@H](Oc2ccc3C(=CC(=O)Oc3c2)C)[C@H](OC(=O)C)[C@@H](OC(=O)C)[C@@H]1OC(=O)C |
| Nombre IUPAC | metil (2R,3S,4S,5R,6S)-3,4,5-triacetiloxi-6-(4-metil-2-oxocromeno-7-il)oxioxano-2-carboxilato |
| Peso molecular (g/mol) | 492.43 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 492.1268 |