Learn More
4-Metilumbeliferona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11414123
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11414123 50 g 50 g
11424123 250 g 250 g
11404123 1000 g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11414123 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10337.18
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 90-33-5 | C10H8O3 | 176.17 g/mol
4-Methylumbelliferone is used in the determination of nitric acid and as a standard for fluorometric determination of enzyme activity. It is also used in bile therapy.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 4-metilumbeliferona se utiliza en la determinación del ácido nítrico y como estándar para la determinación fluorométrica de la actividad enzimática. También se utiliza en la terapia biliar.
Solubilidad
Soluble en alcohol. Insoluble en agua fría. Soluble en ácido acético, álcali e hidróxido amónico. Ligeramente soluble en agua caliente, cloroformo y éter dietílico.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Incompatible con bases fuertes y agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 90-33-5
Fórmula molecular C10H8O3
Peso molecular (g/mol) 176.17
Número MDL MFCD00006866
Clave InChI HSHNITRMYYLLCV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-methylumbelliferone, hymecromone, 7-hydroxy-4-methylcoumarin, imecromone, 7-hydroxy-4-methyl-2h-chromen-2-one, cholestil, mendiaxon, 4-methyl-7-hydroxycoumarin, beta-methylumbelliferone, bilcolic
PubChem CID 5280567
ChEBI CHEBI:17224
Nombre IUPAC 7-hidroxi-4-metilcromen-2-ona
SMILES CC1=CC(=O)OC2=CC(O)=CC=C12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methylumbelliferone
Punto de fusión 186°C to 191°C
Cantidad 50 g
Beilstein 142217
Índice Merck 14,4854
Información de solubilidad Soluble in alcohol; Insoluble in cold water; Soluble in acetic acid,alkali and ammonium hydroxide; Slightly soluble in hot water,chloroform and diethyl ether.
Formula Weight (peso de la fórmula) 176.17
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Methylumbelliferone
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 7-hydroxy-4-methyl-1-Benzopyran-2-one