Learn More
MedChemExpress 4-Methylumbelliferone
Código de producto. 16439026
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16439026 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16439026 Proveedor MedChemExpress N.º de proveedor HYN0187
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
MedChemExpress 4-Methylumbelliferone is a hyaluronic acid biosynthesis inhibitor with antitumoral and antimetastatic effects.
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Peso molecular 176.17 g/mol
Condiciones de envío Room temperature
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
CAS 90-33-5
Tipo de producto Natural Products
Pureza 99.48%
Solubilidad DMSO : 100 mg/mL (567.63 mM∣Need ultrasonic)
Sinónimo Hymecromone∣ 4-MU