Learn More
Ácido 4-metiltiofeno-3-carboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-methylthiophene-3-carboxylic acid |
| CAS | 78071-30-4 |
| Fórmula molecular | C6H6O2S |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 4-Methyl-3-thiophenecarboxylic acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H6O2S/c1-4-2-9-3-5(4)6(7)8/h2-3H,1H3,(H,7,8) |
| SMILES | Cc1cscc1C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 4-metiltiofeno-3-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 142.18 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 142.0089 |