Learn More
4-(Metiltiol)-1-(isotiocianato)butano, TRC
Código de producto. 30011523
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30011523 50 mg 50 miligramos
30009106 25 mg 25 miligramos
30004048 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30011523 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM33076350MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4430-36-8
Fórmula molecular C6 H11 N S2
Peso molecular (g/mol) 161.29
Sinónimo Erucin (4-(Methylthiol)-1-(Isothiocyanato)butane)
Nombre IUPAC 1-isotiocianato-4-metilsulfanilbutano
SMILES CSCCCCN=C=S
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Erucin
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H11NS2/c1-9-5-3-2-4-7-6-8/h2-5H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 161.0333