Learn More
Alfa Aesar™ 4-(Metiltio)tiofenol, 96 %
Código de producto. 11352147
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11352147 5 g 5 g
11347506 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11352147 Proveedor Alfa Aesar™ N.º de proveedor L09580.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 1122-97-0
Fórmula molecular C7H8S2
Peso molecular (g/mol) 156.261
Número MDL MFCD00082770
Clave InChI KYMOWQQIZINTJZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-methylthio thiophenol, 4-methylthio benzenethiol, 4-methylthiothiophenol, 4-methylsulfanyl benzenethiol, 4-methylsulfanyl thiophenol, p-methylthiothiophenol, 4-mercaptothioanisole, pubchem6825, 4-methylthio-thiophenol
PubChem CID 136896
Nombre IUPAC 4-metilsulfanilbencenotiol
SMILES CSC1=CC=C(C=C1)S
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Methylthio)thiophenol
Punto de fusión 12°C to 16°C
Punto de ebullición 116°C to 117°C (3 mmHg)
Índice de refracción 1.653
Cantidad 5 g
Beilstein 1931500
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 156.27
Porcentaje de pureza 96%