Learn More
4-(metiltio)piridina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-(methylthio)pyridine |
| CAS | 22581-72-2 |
| Fórmula molecular | C6H7NS |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 4-(Methylsulfanyl)pyridine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H7NS/c1-8-6-2-4-7-5-3-6/h2-5H,1H3 |
| SMILES | CSc1ccncc1 |
| Nombre IUPAC | 4-metilsulfanilpiridina |
| Peso molecular (g/mol) | 125.19 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 125.0299 |