Learn More
Ácido 4-(metiltio)fenilacético, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11327089
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11327089 5 g 5 g
11317089 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11327089 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26888.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 16188-55-9 | C9H10O2S | 182.237 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16188-55-9
Fórmula molecular C9H10O2S
Peso molecular (g/mol) 182.237
Número MDL MFCD00192325
Clave InChI AHMLFHMRRBJCRM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-methylthio phenylacetic acid, 4-methylthiophenylacetic acid, 2-4-methylthio phenyl acetic acid, 4-methylsulfanylphenyl acetic acid, benzeneacetic acid, 4-methylthio, 4-methylsulfanyl-phenyl-acetic acid, 2-4-methylsulfanyl phenyl acetic acid, 4-methylsulfanyl phenyl acetic acid, 2-4-methylthiophenyl acetic acid, 4-methylthiophenylaceticacid
PubChem CID 4983912
Nombre IUPAC ácido 2-(4-metilsulfanilfenil)acético
SMILES CSC1=CC=C(C=C1)CC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Methylthio)phenylacetic acid
Punto de fusión 98°C to 102°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.24
Porcentaje de pureza 97%