Learn More
Isotiocianato de 4-(metiltio)fenil, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11387316
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11387316 5 g 5 g
11377316 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11387316 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L09270.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 15863-41-9 | C8H7NS2 | 181.271 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 15863-41-9
Fórmula molecular C8H7NS2
Peso molecular (g/mol) 181.271
Número MDL MFCD00041368
Clave InChI CEBAJHCAFXYWNT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-methylthio phenyl isothiocyanate, 4-methylsulfanyl phenyl isothiocyanate, 1-isothiocyanato-4-methylsulfanyl benzene, benzene,1-isothiocyanato-4-methylthio, acmc-20amu3, 4-methylthiophenylisothiocyanate, 4-methylthio phenylisothiocyanate, 1-isothiocyanato-4-methylthio-benzene, 1-isothiocyanato-4-methylsulfanyl benzene #
PubChem CID 519185
Nombre IUPAC 1-isotiocianato-4-metilsulfanilbenceno
SMILES CSC1=CC=C(C=C1)N=C=S
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Methylthio)phenyl isothiocyanate
Punto de fusión 48°C to 51°C
Punto de ebullición 127°C to 128°C (1 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Olor Irritating
Cantidad 5 g
Número UN UN2923
Beilstein 2082547
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 181.28
Porcentaje de pureza 97%