Learn More
4-(Metiltio)fenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11396659
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11396659 250 g 250 g
11376659 10 g 10 g
11386659 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11396659 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26225.30
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 1073-72-9 | C7H8OS | 140.20 g/mol
4-(Methylthio)phenol is a important organic intermediate. It can be used in agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 4-(metiltio)fenol es un importante intermedio orgánico y puede usarse en los sectores de los agroquímicos, los productos farmacéuticos y los colorantes.
Solubilidad
Soluble en agua 9,59 g/l.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco en un recipiente cerrado herméticamente. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1073-72-9
Fórmula molecular C7H8OS
Peso molecular (g/mol) 140.20
Número MDL MFCD00002351
Clave InChI QASBCTGZKABPKX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-methylthio phenol, 4-methylmercapto phenol, phenol, 4-methylthio, p-methylthio phenol, 4-hydroxythioanisole, 4-methylmercaptophenol, p-hydroxythioanisole, 4-methylsulfanyl phenol, phenol, p-methylthio, p-hydroxyphenyl methyl sulfide
PubChem CID 14086
ChEBI CHEBI:38862
Nombre IUPAC 4-metilsulfanilfenol
SMILES CSC1=CC=C(O)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Methylthio)phenol
Punto de fusión 85°C to 87°C
Punto de ebullición 153°C to 156°C (20 mmHg)
Olor Stench
Cantidad 250 g
Información de solubilidad Soluble in water 9.59g/ l.
Formula Weight (peso de la fórmula) 140.21
Porcentaje de pureza 98%