Learn More
4-(Metiltio)-m-cresol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11311877
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11311877 25 g 25 g
11301877 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11311877 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L07353.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-11-2026
Añadir a la cesta
This item is not returnable. View return policy
CAS: 3120-74-9 | C8H10OS | 154.227 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 3120-74-9
Fórmula molecular C8H10OS
Peso molecular (g/mol) 154.227
Número MDL MFCD00045773
Clave InChI VKALYYFVKBXHTF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-methyl-4-methylthio phenol, 4-methylthio-m-cresol, methylthiomethylphenol, mmtp, phenol, 3-methyl-4-methylthio, 3-methyl-4-1-methylthio phenol, usaf ma-17, 4-methylthio-3-methylphenol, m-cresol, 4-methylthio, 3-methyl-4-methylsulfanyl phenol
PubChem CID 18391
ChEBI CHEBI:38681
Nombre IUPAC 3-metil-4-metilsulfanilfenol
SMILES CC1=C(C=CC(=C1)O)SC
Specifications
Nombre del producto químico o material 4-(Methylthio)-m-cresol
Punto de fusión 54°C to 58°C
Cantidad 25 g
Beilstein 1210322
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.23
Porcentaje de pureza 97%