Learn More
4-(Metiltio)butilnitrilo, TRC
Código de producto. 30475900
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30475900 10 mg 10 miligramos
30481124 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30475900 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM33070010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 59121-24-3
Fórmula molecular C5 H9 N S
Peso molecular (g/mol) 115.2
Nombre IUPAC 4-metilsulfanilbutanenitrilo
SMILES CSCCCC#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Methylthio)butylnitrile
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C5H9NS/c1-7-5-3-2-4-6/h2-3,5H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 115.0456