Learn More
4-(Metiltio)butanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11465307
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11465307 1 g 1 g
11475307 5 g 5 g
11485307 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11465307 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22673.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 20582-85-8 | C5H12OS | 120.21 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 20582-85-8
Fórmula molecular C5H12OS
Peso molecular (g/mol) 120.21
Número MDL MFCD00002973
Clave InChI JNTVUHZXIJFHAU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-methylthio-1-butanol, 4-methylthio butanol, 4-methylthiobutan-1-ol, unii-yl87ury6pc, 4-methylsulfanyl-1-butanol, 1-butanol, 4-methylthio, yl87ury6pc, 4-methylthio butan-1-ol, 4-methylsulfanyl butan-1-ol, 4-methylthio-1-butanol, polymer-bound
PubChem CID 519793
SMILES CSCCCCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Methylthio)butanol
Densidad 0.999
Punto de ebullición 95°C to 98°C (20 mmHg)
Temperatura de inflamación 101°C (215°F)
Olor Unpleasant
Fórmula lineal CH3S(CH2)4OH
Índice de refracción 1.487
Cantidad 1 g
Nombre IUPAC 4-metilsulfanilbutan-1-ol
Formula Weight (peso de la fórmula) 120.21
Porcentaje de pureza 99%