Learn More
Alcohol de 4-(metiltio)bencilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11470617
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11470617 100 g 100 g
11450617 5 g 5 g
11460617 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11470617 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22455.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 3446-90-0 | C8H10OS | 154.227 g/mol
4-(Methylthio)benzenemethanol is used to prepare (4-substituted benzyl)(trifluoromethyl)pyrazoles and -pyrazolones as potent antihyperglycemic agents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 4-(metiltio)bencenometanol se utiliza para preparar (bencilo 4-sustituido)(trifluorometil)pirazoles y -pirazolonas como potentes agentes antihiperglucémicos.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacénese en un lugar fresco y seco en recipientes herméticos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3446-90-0
Fórmula molecular C8H10OS
Peso molecular (g/mol) 154.227
Número MDL MFCD00009706
Clave InChI MTXQKSQYMREAGJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-methylthio benzyl alcohol, 4-methylthio phenyl methanol, p-methylthiobenzyl alcohol, 4-methylsulfanyl phenyl methanol, 4-methylthiobenzyl alcohol, 4-methylthio benzylalcohol, p-methylthio benzyl alcohol, 4-methylsulfanylphenyl methanol, 4-hydroxymethyl thioanisole
PubChem CID 592968
Nombre IUPAC (4-metilsulfanilfenil)metanol
SMILES CSC1=CC=C(C=C1)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Methylthio)benzyl alcohol
Punto de fusión 41°C to 43°C
Punto de ebullición 108°C to 109°C (0.4 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Cantidad 100 g
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.23
Porcentaje de pureza 98%