Learn More
Ácido 4-(metiltio)benzoico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11451737
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11451737 25 g 25 g
11431737 1 g 1 g
11441737 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11451737 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B25706.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 13205-48-6 | C8H8O2S | 168.21 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13205-48-6
Fórmula molecular C8H8O2S
Peso molecular (g/mol) 168.21
Número MDL MFCD00002555
Clave InChI KWHCPERWLHBLOT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-methylthio benzoic acid, 4-methylsulfanyl benzoic acid, benzoic acid, 4-methylthio, p-methylthio benzoic acid, p-methiobenzoic acid, benzoic acid, p-methylthio, 4-methylthiobenzoicacid, pubchem10665, acmc-1bqaa
PubChem CID 83230
Nombre IUPAC ácido 4-metilsulfanilbenzoico
SMILES CSC1=CC=C(C=C1)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Methylthio)benzoic acid
Punto de fusión 193°C to 196°C
Cantidad 25 g
Beilstein 2082809
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.21
Porcentaje de pureza 97%