Learn More
Ácido 4-(metiltio)bencenoborónico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11495437
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11495437 1 g 1 g
11405447 5 g 5 g
11415447 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11495437 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B23454.03
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 98546-51-1 | C7H9BO2S | 168.017 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 98546-51-1
Fórmula molecular C7H9BO2S
Peso molecular (g/mol) 168.017
Número MDL MFCD00093410
Clave InChI IVUHTLFKBDDICS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-methylthio phenylboronic acid, 4-thioanisoleboronic acid, 4-methylsulfanyl phenylboronic acid, 4-methylthiophenylboronic acid, 4-methylthio phenyl boronic acid, 4-methylsulfanylphenyl boronic acid, 4-methylthio phenylboronicacid, 4-methylthio benzeneboronic acid, thioanisole-4-boronic acid, 4-methylmercapto benzeneboronic acid
PubChem CID 2733959
Nombre IUPAC ácido (4-metilsulfanilfenil)borónico
SMILES B(C1=CC=C(C=C1)SC)(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Methylthio)benzeneboronic acid
Punto de fusión ∼208°C to 212°C
Cantidad 1 g
Beilstein 3247219
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.02
Porcentaje de pureza 97%