Learn More
4-(metiltio)benzaldehído, TRC
Código de producto. 30482119
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30482119 100 g 100 g
1 options
Código de producto. 30482119 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM330660100G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Methylthio)benzaldehyde
CAS 3446-89-7
Fórmula molecular C8H8OS
Cantidad 100 g
Sinónimo 4-(Methylmercapto)benzaldehyde, 4-Methanesulfanylbenzaldehyde, 4-Methanethiobenzaldehyde, 4-Methylsulfanylbenzaldehyde, Methyl 4-Formylphenyl thioether, p-(Methylthio)benzaldehyde, p-Methylthiobenzaldehyde
Fórmula InChI InChI=1S/C8H8OS/c1-10-8-4-2-7(6-9)3-5-8/h2-6H,1H3
SMILES CSc1ccc(C=O)cc1
Nombre IUPAC 4-metilsulfanilbenzaldehído
Peso molecular (g/mol) 152.21
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.0296