Learn More
4-(Metiltio)benzaldehído, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10622603 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
50 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
5 ML
50 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10622603 5 mL Frasco de vidrio 5 ML
10676612 50 mL Frasco de vidrio 50 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10622603 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 207150050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 3446-89-7 | C8H8OS | 152.21 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3446-89-7
Fórmula molecular C8H8OS
Peso molecular (g/mol) 152.21
Número MDL MFCD00006948
Clave InChI QRVYABWJVXXOTN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-methylthio benzaldehyde, benzaldehyde, 4-methylthio, 4-methylsulfanyl benzaldehyde, 4-methylmercaptobenzaldehyde, p-methylthio benzaldehyde, p-methylthiobenzaldehyde, unii-1tvq11biy8, 4-aldehyde thioanisole, p-methylmercaptobenzaldehyde
PubChem CID 76985
Nombre IUPAC 4-metilsulfanilbenzaldehído
SMILES CSC1=CC=C(C=C1)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Methylthio)benzaldehyde
Nombre de nota 97%
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 6.0°C
Color Amarillo
Densidad 1.1400g/mL
Punto de ebullición 86.0°C to 90.0°C (1.0 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3SC6H4CHO
Índice de refracción 1.6452
Cantidad 5 mL
Beilstein 08, I, 533
Gravedad específica 1.14
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.21
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-(Methylthio)benzaldehyde
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.