Learn More
4-(Metiltio)benzaldehído, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11497106
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11497106 25 g 25 g
11407116 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11497106 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B25427.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 3446-89-7 | C8H8OS | 152.211 g/mol
4-(Methylthio)benzaldehyde is a building block for the synthesis of various pharmaceutical and biologically active compounds. It can be used for the synthesis of sulfur-containing terpyridine ligands. It is the intermediate for the synthesis of a class of pyrrole derivatives showing analgesic/anti-inflammatory activity.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 4-(metiltio)benzaldehído es un compuesto básico para la síntesis de varios compuestos farmacéuticos y biológicamente activos. Se puede utilizar para la síntesis de ligandos terpiridina que contienen azufre. Es el producto intermedio para la síntesis de una clase de derivados del pirrol con actividad analgésica/antinflamatoria.
Solubilidad
Inmiscible en agua.
Notas
Sensible al aire. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3446-89-7
Fórmula molecular C8H8OS
Peso molecular (g/mol) 152.211
Número MDL MFCD00006948
Clave InChI QRVYABWJVXXOTN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-methylthio benzaldehyde, benzaldehyde, 4-methylthio, 4-methylsulfanyl benzaldehyde, 4-methylmercaptobenzaldehyde, p-methylthio benzaldehyde, p-methylthiobenzaldehyde, unii-1tvq11biy8, 4-aldehyde thioanisole, p-methylmercaptobenzaldehyde
PubChem CID 76985
Nombre IUPAC 4-metilsulfanilbenzaldehído
SMILES CSC1=CC=C(C=C1)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Methylthio)benzaldehyde
Punto de fusión 6°C
Densidad 1.144
Punto de ebullición 118°C to 121°C (5 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.649
Cantidad 25 g
Beilstein 636158
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Not miscible in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.22
Porcentaje de pureza 97%