Learn More
4-(Metiltio)anilina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11351777
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11351777 25 g 25 g
11341777 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11351777 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L04950.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 104-96-1 | C7H9NS | 139.22 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 104-96-1
Fórmula molecular C7H9NS
Peso molecular (g/mol) 139.22
Número MDL MFCD00007889
Clave InChI YKFROQCFVXOUPW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-methylthio aniline, 4-methylmercapto aniline, 4-aminothioanisole, p-thioanisidine, benzenamine, 4-methylthio, p-methylthio aniline, p-aminothioanisole, p-thiomethoxyaniline, 4-methylsulfanyl aniline, 4-methylthio benzenamine
PubChem CID 66038
Nombre IUPAC 4-metilsulfanilanilina
SMILES CSC1=CC=C(N)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Methylthio)aniline
Densidad 1.12
Punto de ebullición 272°C to 273°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Olor Unpleasant
Índice de refracción 1.639
Cantidad 25 g
Número UN UN2810
Beilstein 774506
Sensibilidad Light sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 139.23
Porcentaje de pureza 98%